Learn More
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11372917
Zum Warenkorb hinzufügen
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372917
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11372917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16185.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-95-5
Summenformel C6H10N4
Molekulargewicht (g/mol) 138.174
MDL-Nummer MFCD00005939
InChI-Schlüssel CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5917
ChEBI CHEBI:34910
IUPAC-Name 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-Tetrazolo[1,5-a]Azepin
SMILES C1CCC2=NN=NN2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 59°C to 61°C
Siedepunkt 194°C (12 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 135492
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7141
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberL16185.06,L16185.14
Chargennummer10249655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberL16185.06,L16185.14
Chargennummer10248590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog NumberL16185.06,L16185.14
Chargennummer10238982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL16185.06,L16185.14
Chargennummer10239332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL16185.06,L16185.14
Name des Produkts
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >