Learn More
1-(3-Aminopropyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11432217
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(3-Aminopropyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432217
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11432217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14169.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(3-Aminpropyl)imidazol wird bei der Synthese von pH-empfindlichen Polyaspartamid-Derivaten verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von pH-empfindlichen amphiphilen Polymeren mit unterschiedlichen Grad an Octaceylamin (C18)-Substitution durch Transplantat-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5036-48-6
Summenformel C6H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 125.18
MDL-Nummer MFCD00009819
InChI-Schlüssel KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 78736
SMILES NCCCN1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 1.062
pH 11.3
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt 154°C (309°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.519
Menge 50 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 3-Imidazol-1-ylpropan-1-Amin
Formelmasse 125.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14169.30,A14169.18
Chargennummer10102606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14169.30,A14169.18
Chargennummer10190220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14169.30,A14169.18
Chargennummer10222874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14169.30,A14169.18
Chargennummer10213446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14169.30,A14169.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Imidazole-1-propanamine
Name des Produkts
1-(3-Aminopropyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >