Learn More
1-Methylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607482
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10607482
Marke: Thermo Scientific Acros 126991000
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-47-7
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00005292
InChI-Schlüssel MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Methyl-1H-Imidazol, N-Methylimidazol, 1H-Imidazol, 1-methyl, Imidazol, 1-methyl, 1-Methyl-imidazol, UNII-4617QS63Y, 1-Methylimdazol, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
IUPAC-Name 1-Methylimidazol
SMILES CN1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylimidazol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -2.0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300 g/ml
Siedepunkt 198.0 °C
Flammpunkt 92 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4955 bis 1.4975
Menge 100 g
Beilstein 23, 46
Fieser 05,447
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 145 g/l (25 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 82.12
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0461578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Artikelnummer126990050,126995000,126991000
ChargennummerA0449682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer126990050,126995000,126991000
ChargennummerA0455082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer126990050,126995000,126991000
ChargennummerA0394732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer126990050,126995000,126991000
ChargennummerA0412969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer126990050,126995000,126991000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylimidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Methylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >