Learn More
1,2,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 198.63 |
Reinheit (%) | 95% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur