Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 164.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur