Learn More
1,2,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10456842
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10456842
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10456842
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09402CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 321309-32-4
Summenformel C7H3ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 198.624
InChI-Schlüssel VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
PubChem CID 2735457
IUPAC-Name 1,2,3-Benzothiadiazol-5-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 198.63
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™ >