Learn More
1,10-Phenanthropose-Monohydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11498952
Zum Warenkorb hinzufügen
1,10-Phenanthropose-Monohydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11498952
100 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fläschchen
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 11498952
Marke: Fisher Chemical P/2200/48
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemical Identifiers
CAS 5144-89-8
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
MDL-Nummer MFCD00149973
InChI-Schlüssel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 21226
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin; Hydrat
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifications
Schmelzpunkt 97°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 198.23g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,10-Phenanthropose-Monohydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical >