Learn More
Tris(1,10-phenanthrolin)eisen(II)sulfate, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10465851
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris(1,10-phenanthrolin)eisen(II)sulfate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10465851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10465851
Marke: Thermo Scientific Acros 422251000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14634-91-4 | C36H24FeN6O4S | 692.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14634-91-4
Summenformel C36H24FeN6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 692.53
MDL-Nummer MFCD00036428
InChI-Schlüssel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(1, 10-phenanthroline)iron(II) sulfate
Namenshinweis 0.025M Aqueous Solution
Farbe Rot
Dichte 1.0060g/mL
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.006
Formelmasse 692.53
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktidentifikator
  • Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, 0.025M aqueous solution
Name des Produkts
Tris(1,10-phenanthrolin)eisen(II)sulfate, Thermo Scientific Chemicals >