Learn More
1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11424827
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424827
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11424827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21804.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Herstellung von Fluoreszenzsonden zur Abbildung von Tumoren in vivo, hypoxieempfindliche Fluoreszenzsonden zur in vivo Echtzeit-Bildgebung von akuter Ischämie und nahinfrarot-Fluoreszenzsonde zur Abbildung der Integrinrezeptorexpression.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41532-84-7
Summenformel C15H15N
Molekulargewicht (g/mol) 209.29
MDL-Nummer MFCD00082627
InChI-Schlüssel WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 170530
IUPAC-Name 1,1,2-Trimethylbenzo[e]indol
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Schmelzpunkt 114°C to 119°C
Menge 25 g
Beilstein 153709
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 209.29
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB21804.06,B21804.14
Chargennummer10212257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog NumberB21804.06,B21804.14
Chargennummer10244701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog NumberB21804.06,B21804.14
Chargennummer10193418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21804.06,B21804.14
Chargennummer10174638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21804.06,B21804.14
Name des Produkts
1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >