Learn More
1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Reaktionsmittel zur Herstellung von Fluoreszenzsonden zur Abbildung von Tumoren in vivo, hypoxieempfindliche Fluoreszenzsonden zur in vivo Echtzeit-Bildgebung von akuter Ischämie und nahinfrarot-Fluoreszenzsonde zur Abbildung der Integrinrezeptorexpression.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole |
Schmelzpunkt | 114°C to 119°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 153709 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 209.29 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251640 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | B21804.06,B21804.14 |
10212257 | Analysenzertifikat | 01/02/2024 | B21804.06,B21804.14 |
10244701 | Analysenzertifikat | 18/11/2022 | B21804.06,B21804.14 |
10193418 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21804.06,B21804.14 |
10174638 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21804.06,B21804.14 |