Learn More
1,1,2-trimethyl-1 H-benz[e]indol 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607231
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,2-trimethyl-1 H-benz[e]indol 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g-Glasflasche
Click to view available options
:
25 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10607231
Marke: Thermo Scientific Acros 421900250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1, 2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Namenshinweis 96%
CAS 41532-84-7
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111°C to 117°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.7000g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H15N
MDL-Nummer MFCD00082627
Menge 25 g
Relative Dichte 0.7
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile (20°C)
InChI-Schlüssel WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
IUPAC-Name 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indol
Molekulargewicht (g/mol) 209.29
PubChem CID 170530
Formelmasse 209.29
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2-Trimethyl-1H-benz¢e!indole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1,2-trimethyl-1 H-benz[e]indol 96 %, Thermo Scientific Chemicals >