Learn More
Myosmin, 98 %, kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302697
Zum Warenkorb hinzufügen
Myosmin, 98 %, kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302697
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 11302697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11886.MC
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-12-7
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.193
MDL-Nummer MFCD00052019
InChI-Schlüssel DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-ylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 442649
ChEBI CHEBI:7051
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
SMILES C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myosmine
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Siedepunkt 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 2 % Wasser enthalten
Menge 100 mg
Beilstein 119254
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10251105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10247731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10235808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Chargennummer10167800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL11886.MC,L11886.ME
Name des Produkts
Myosmin, 98 %, kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals >