Learn More
1,1,2-Trichlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10447720
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,2-Trichlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447720
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10447720
Marke: Thermo Scientific Acros 139432500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-00-5
Summenformel C2H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.40
MDL-Nummer MFCD00000852
InChI-Schlüssel UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,1,2-trichloro, vinyltrichloride, beta-trichloroethane, 1,1,2-trichlorethane, vinyl trichloride, 1,2,2-trichloroethane, ethane trichloride, rcra waste number u227, rcra waste number u359, .beta.-tMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6574
ChEBI CHEBI:36018
IUPAC-Name 1,1,2-Trichlorethan
SMILES ClCC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1, 2-Trichloroethane
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.4300g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 115.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CHCl2
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Menge 250 mL
Beilstein 01,85
Merck Index 15,9802
Relative Dichte 1.43
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,miscible with alcohols,ethers,esters and ketones
Viskosität 1.69 mPa.s (25°C)
Formelmasse 133.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number139430025,139432500,139430010
ChargennummerA0421942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number139430025,139432500,139430010
ChargennummerA0394069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139430025,139432500,139430010
ChargennummerA0415522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2021 Catalog Number139430025,139432500,139430010
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
1,1,2-Trichlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >