Learn More
1,1,2-Trichlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10427720
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,2-Trichlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10427720
Marke: Thermo Scientific Acros 139430010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-00-5 | C2H3Cl3 | 133.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-00-5
Summenformel C2H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.40
MDL-Nummer MFCD00000852
InChI-Schlüssel UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,1,2-trichloro, vinyltrichloride, beta-trichloroethane, 1,1,2-trichlorethane, vinyl trichloride, 1,2,2-trichloroethane, ethane trichloride, rcra waste number u227, rcra waste number u359, .beta.-tMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6574
ChEBI CHEBI:36018
IUPAC-Name 1,1,2-Trichlorethan
SMILES ClCC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1, 2-Trichloroethane
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.4300g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 115.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CHCl2
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Menge 1 L
Beilstein 01,85
Merck Index 15,9802
Relative Dichte 1.43
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,miscible with alcohols,ethers,esters and ketones
Viskosität 1.69 mPa.s (25°C)
Formelmasse 133.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Artikelnummer139430025,139432500,139430010
ChargennummerA0421942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer139430025,139432500,139430010
ChargennummerA0394069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer139430025,139432500,139430010
ChargennummerA0415522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2021 Artikelnummer139430025,139432500,139430010
Name des Produkts
1,1,2-Trichlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >