Learn More
Trichloroethylen, 99+ %, extrarein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10235920
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trichloroethylen, 99+ %, extrarein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10235920
Marke: Thermo Scientific Acros 158310025
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 79-01-6
MDL-Nummer MFCD00000838
InChI-Schlüssel XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC-Name 1,1,2-Trichloroethen
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroethylene
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 1.4600g/mL
Siedepunkt 87.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2HCl3
Strukturformel ClCH=CCl2
Brechungsindex 1.4760 to 1.4780
Menge 2.5 L
Beilstein 01,187
Fieser 09,479; 10,414; 11,552
Merck Index 15,9804
Relative Dichte 1.46
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 131.39
Viskosität 0.55 mPa.s (25°C)
Formelmasse 131.39
Dampfdruck 77.3mbar at 20°C
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer158310025,158310010,158310250
ChargennummerA0469246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer158310025,158310010,158310250
ChargennummerA0460455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Artikelnummer158310025,158310010,158310250
ChargennummerA0459654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Artikelnummer158310025,158310010,158310250
ChargennummerA0449230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Artikelnummer158310025,158310010,158310250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroethylene, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trichloroethylen, 99+ %, extrarein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >