Learn More
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Marke:  RETSCH 22.455.0007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10492262
  • 211.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.
Material: Zirkonoxid
φ: 12mm
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
3 mm
MM 400
Zirkonoxid
Name des Produkts
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln > Durchmesser:3mm