Learn More
Uvex Silv-Air Classic 3210 FFP2 Mask
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen.
Marke: Uvex 8763210
23.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach diese Masken korrekt aufzusetzen und über längere Zeit bequem zu tragen.
Spezifikation
P - Oil-Proof | |
Flat-fold | |
FFP2 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Yes | |
Sterile |
Weiß | |
Reusable | |
Polypropylen, Polyester | |
Medium | |
Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex Silv-Air Classic 3210 FFP2 Mask > Filtertyp:Gehäuse FFP2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur