Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
Marke:  Metro™ 2442NFS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15966661
  • 636.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Spezifikation
Solid Shelf
Edelstahl
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
42 in.
24 in.
Silver
Autoklavierbar
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
106,6 cm
61 cm
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar > 24 x 42 Zoll (61 x 106.6 cm) (B x L)