Learn More
ZEObeads™
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
268.00 CHF - 5800.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 20 to 30 μm
Porengröße 50 Å
Verfahren Chromatography
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Phase Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Phase Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30048978
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300255
C8 Functionalized 100 g
268.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048954
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302071
C8 Functionalized 500 g
1120.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048959
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300256
C8 Functionalized 1 kg
1805.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049014
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302086
C8 Functionalized 5 kg
5800.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049029
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300257
C18 Functionalized 100 g
268.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048974
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302070
C18 Functionalized 500 g
1120.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048961
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300258
C18 Functionalized 1 kg
1805.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048999
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302085
C18 Functionalized 5 kg
5800.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048989
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300253
DIOL Functionalized 100 g
268.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049003
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302073
DIOL Functionalized 500 g
1120.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048968
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300254
DIOL Functionalized 1 kg
1805.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048956
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302088
DIOL Functionalized 5 kg
5800.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049025
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300251
NH2 Functionalized 100 g
268.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048992
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302072
NH2 Functionalized 500 g
1120.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049000
Unterlagen ansehen
ZEObeads
300252
NH2 Functionalized 1 kg
1805.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048985
Unterlagen ansehen
ZEObeads
302087
NH2 Functionalized 5 kg
5800.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation
Spezifikation
20 to 30 μm
Chromatography
Silica Gel
50 Å
Silica Gel
Spheroidal
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZEObeads™