Learn More
ZEObeads™
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
Marke:  ZEObeads 300253
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30048989
  • 268.00 CHF / 100 Gramm
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation
Spezifikation
20 to 30 μm
Chromatography
Silica Gel
DIOL Functionalized
50 Å
100 g
Silica Gel
Spheroidal
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZEObeads™ > DIOL Functionalized, 100 g