Learn More
ZEObeads™
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
Marke: ZEObeads 300257
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spheroidal Silica Gel
- High Purity
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- Very wide portfolio
- Wide Selection of functionalization options
- High Chemical and mechanical stability
- 50 A pore size
- 20 to 30 μm particle size
- Suitable for medium to high pressure
- Ideal for flash applications
- High loadability
- Unsurpassed Service and Support
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation
20 to 30 μm | |
Chromatography | |
Silica Gel | |
C18 Functionalized |
50 Å | |
100 g | |
Silica Gel | |
Spheroidal |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZEObeads™ > C18 Functionalized, 100 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur