Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke: Metro™ 3036NS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Polierter Edelstahl Typ 304
- Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
Wire Shelf | |
30 in. | |
30 x 36 cm (76 x 91,4 Zoll) | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
91,4 cm | |
76 cm |
Edelstahl | |
760 mm | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
36 in. | |
30 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche > B x L: 76 x 91.4 cm (30 x 36 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur