Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke:  Invitrogen™ Z25051
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10710584
  • 1006.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon APC Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (125 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 125 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 Reaktionen
650/660
Zenon
Rot
Maus
Enthält 1 Fläschchen Zenon APC Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (125 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 125 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
APC (Allophycocyanin)
IgG1
PE & APC
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2930806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog NumberZ25051
Chargennummer2790032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberZ25051
Chargennummer2489101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog NumberZ25051
Chargennummer2433855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberZ25051
Chargennummer2354441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2021 Catalog NumberZ25051
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.