Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke:  Invitrogen™ Z25060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10164992
Includes: Enthält je 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor Maus-IgG1 Markierungsreagenz (3 x 10 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 175 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3 x 10 μl
495, 555, 650/519, 565, 668
Zenon
Dreifarbig
Maus
Enthält je 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor Maus-IgG1 Markierungsreagenz (3 x 10 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 175 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
IgG1
Alexa Fluor
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2342905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2021 Catalog NumberZ25060
Chargennummer2281177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2020 Catalog NumberZ25060
Chargennummer2256862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2020 Catalog NumberZ25060
Chargennummer2229171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2020 Catalog NumberZ25060
Chargennummer2089920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2019 Catalog NumberZ25060
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.