Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke:  Invitrogen™ Z25006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10023072
  • 1062.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 568 Maus IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 568 Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 l).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
Alexa Fluor 568
IgG1
Alexa Fluor
50 Reaktionen
578/603
Zenon
Rot-Orange
Maus
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2720281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog NumberZ25006
Chargennummer2664915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2023 Catalog NumberZ25006
Chargennummer2559221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog NumberZ25006
Chargennummer2354809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2021 Catalog NumberZ25006
Chargennummer2221796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2021 Catalog NumberZ25006
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.