Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits
Zenon™ Human IgG Markierungskits
1032.00 CHF - 1110.00 CHF
Spezifikation
Kennzeichnungsmaßstab | < 1 bis 20 μg |
---|---|
Produktlinie | Zenon |
Labeling Target | IgG |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Anregung/Emission | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Anregung/Emission | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10575203
|
Invitrogen™
Z25402 |
50 Reaktionen | 495/519 | Alexa Fluor 488 |
1108.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10422892
|
Invitrogen™
Z25407 |
50 Reaktionen | 590/617 | Alexa Fluor 594 |
1110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10349032
|
Invitrogen™
Z25408 |
50 Reaktionen | 650/668 |
1106.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10750954
|
Invitrogen™
Z25451 |
25 Reaktionen | 650/660 | APC (Allophycocyanin) |
1048.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10710764
|
Invitrogen™
Z25452 |
50 Reaktionen | Biotin-XX |
1110.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10367962
|
Invitrogen™
Z25455 |
25 Reaktionen | 496, 546, 565/578 | R-PE (R-Phycoerythrin) |
1032.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Nutzen Sie mit den Invitrogen Zenon™ Markierungskits für humanes IgG eine schnelle, vielseitige und zuverlässige Methode zur Herstellung von Antikörper(IgG)-Konjugaten für die Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie und Zellbildgebung. Vereinfachen Sie Ihre Laboranwendungen und reduzieren Sie die Kreuzreaktivität von Antikörpern, während Sie gleichzeitig eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen erreichen.
Erzielen Sie mit den Invitrogen Zenon™ Markierungskits für humanes IgG schnelle, vielseitige und zuverlässige Fluorophor-, Biotin- oder Enzym-markierte IgG-Primärantikörper. Diese Kits verwenden Alexa Fluor Fluorophore, Biotin oder Enzyme wie R-Phycoerythrin und Allophycocyanin, die an monovalente, affinitätsgereinigte Fab-Fragmente angehängt sind. Die Fab-Fragmente wiederum sind gegen den Fc-Anteil der primären IgG-Antikörper gerichtet und binden diesen. Die Methode benötigt eine geringe Menge an Ausgangsmaterial und ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert. Da die Zenon Markierungsmethode auf Immunselektivität basiert, ist die Entfernung exogener Proteine (wie Serum) oder aminhaltiger Puffer von dem Zielantikörper nicht erforderlich, was den Prozess vereinfacht.Wichtige Merkmale der Zenon Markierungstechnologie:
• Markierte Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
• Erfordert nur 1 bis 20 µg Primärantikörper
• Einfach – keine Aufreinigung erforderlich
• Flexibel – Auswahl aus verschiedenen Fluorophoren, Biotin oder Enzymen.
• Vielseitig – ECAN kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich ICC, IHC, Durchflusszytometrie und Zellbildgebung.
Vorteile der Verwendung von Zenon-Antikörpermarkierungskits:
Kosteneinsparungen
Zenon-Antikörpermarkierungskits bieten eine kostenbewusste und reproduzierbare Methode zur Markierung von Primärantikörpern von nur 0,4 µg in 2 µl, mit minimalem Abfall von teuren oder schwer zu ermittelenden Antikörpern oder mit übermäßigen Waschschritten, die das Risiko eines Produktverlusts beinhalten.
Empfindlichkeit
Markieren Sie Ihre Primärantikörper, ohne ihre Antigenbindungsaffinität zu beeinträchtigen: Zenon Farbstoff- und Enzym-markierte Fab-Fragmente, die auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtet sind, werden während ihrer Vorbereitung affinitätsgereinigt, um eine hohe Affinität und Selektivität für den Fc-Anteil des entsprechenden Primärantikörpers zu gewährleisten. Das Verfahren zur chemischen Markierung der Zenon Fab-Fragmente schützt deren Fc-Bindungsstelle, was zu mehr aktiven Markierungsreagenzien führt.
Schnelligkeit
Vor der Verwendung von Zenon Fab-Fragmenten in Ihren Laboranwendungen ist kein Aufreinigungsverfahren erforderlich. Die Bildung des Fab-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten, gefolgt von einem 5-minütigen Blockierungsschritt. Während dieser Zeit werden fast alle Primärantikörper in der Mischung mit den markierten Fab-Fragmenten gekennzeichnet.
Einfachheit
Die Fab-Antikörper-Komplexe weisen Fluoreszenz oder enzymatische Aktivität auf mit einer ähnlichen Intensität wie direkt markierte Primärantikörper. Der Umfang der Antikörpermarkierung kann so einfach geändert werden, wie die Menge des während der Reaktion zugesetzten Zenon-Markierungsreagenz. Sobald die Markierungskomplexe gebildet sind, können sie sofort verwendet werden, ohne dass eine Antikörperaufreinigung erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Der Zenon Fab-Antikörperkomplex ist stabil und ermöglicht die anschließende oder gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlichen Komplexen. Nach dem Färben kann ein Aldehyd-basierter Fixierschritt verwendet werden, um die Übertragung verschiedener Markierungen zwischen unterschiedlichen Primärantikörpern zu verhindern und so das anfängliche Färbemuster zu erhalten.
Kundenspezifisch
Unser individualisierter Antikörper-Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Spezifikation
< 1 bis 20 μg | |
Zenon | |
IgG | |
Human |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.