Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits
Zenon™ Human IgG Markierungskits
Marke:  Invitrogen™ Z25452
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10710764
  • 1110.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Biotin-XX Human-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Biotin-XX Human-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Human-IgG, 250 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Zenon
Farblos
Human
50 Reaktionen
< 1 bis 20 μg
Biotin-XX
IgG
Biotin und andere Hapten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.