Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits
Zenon™ Human IgG Markierungskits
Marke:  Invitrogen™ Z25451
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10750954
  • 1048.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon APC Human-IgG-Kennzeichnungsreagenz (125 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 125 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 Reaktionen
650/660
Zenon
Rot
Human
Enthält 1 Fläschchen Zenon APC Human-IgG-Kennzeichnungsreagenz (125 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Human-IgG, 125 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
APC (Allophycocyanin)
IgG
PE & APC
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2939067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2024 Catalog NumberZ25451
Chargennummer2907364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberZ25451
Chargennummer2836562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2023 Catalog NumberZ25451
Chargennummer2833432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberZ25451
Chargennummer2816167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberZ25451
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.