Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits
Zenon™ Human IgG Markierungskits
Marke: Invitrogen™ Z25407
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 594 Human-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Nutzen Sie mit den Invitrogen Zenon™ Markierungskits für humanes IgG eine schnelle, vielseitige und zuverlässige Methode zur Herstellung von Antikörper(IgG)-Konjugaten für die Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie und Zellbildgebung. Vereinfachen Sie Ihre Laboranwendungen und reduzieren Sie die Kreuzreaktivität von Antikörpern, während Sie gleichzeitig eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen erreichen.
Erzielen Sie mit den Invitrogen Zenon™ Kennzeichnungskits für humanes IgG schnelle, vielseitige und zuverlässige Fluorophor-, Biotin- oder Enzym-gekennzeichnete IgG-Primärantikörper. Diese Kits verwenden Alexa Fluor Fluorophore, Biotin oder Enzyme wie R-Phycoerythrin und Allophycocyanin, die an monovalente, affinitätsgereinigte Fab-Fragmente angehängt sind. Die Fab-Fragmente wiederum sind gegen den Fc-Bereich der primären IgG-Antikörper gerichtet und binden an diesen. Die Methode benötigt eine geringe Menge an Ausgangsmaterial und ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert. Da die Zenon Kennzeichnungsmethode auf Immunselektivität basiert, ist die Entfernung exogener Proteine (wie Serum) oder aminhaltiger Puffer von dem Zielantikörper nicht erforderlich, was den Prozess vereinfacht.Wichtige Merkmale der Zenon Kennzeichnungstechnologie:
• Gekennzeichnete Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
• Erfordert nur 1 bis 20 µg Primärantikörper
• Einfach – keine Aufreinigung erforderlich
• Flexibel – Auswahl aus verschiedenen Fluorophoren, Biotin oder Enzymen.
• Vielseitig – ECAN kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich ICC, IHC, Durchflusszytometrie und Zellbildgebung.
Vorteile der Verwendung von Zenon-Antikörperkennzeichnungskits:
Kosteneinsparungen
Zenon-Antikörperkennzeichnungskits bieten eine kostenbewusste und reproduzierbare Methode zur Kennzeichnung von Primärantikörpern von nur 0,4 µg in 2 µl, mit minimalem Abfall von teuren oder schwer zu ermittelenden Antikörpern oder mit übermäßigen Waschschritten, die das Risiko eines Produktverlusts beinhalten.
Empfindlichkeit
Markieren Sie Ihre Primärantikörper, ohne ihre Antigenbindungsaffinität zu beeinträchtigen: Zenon Farbstoff- und Enzym-markierte Fab-Fragmente, die auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtet sind, werden während ihrer Vorbereitung affinitätsgereinigt, um eine hohe Affinität und Selektivität für den Fc-Anteil des entsprechenden Primärantikörpers zu gewährleisten. Das Verfahren zur chemischen Markierung der Zenon Fab-Fragmente schützt deren Fc-Bindungsstelle, was zu mehr aktiven Markierungsreagenzien führt.
Schnelligkeit
Vor der Verwendung von Zenon Fab-Fragmenten in Ihren Laboranwendungen ist kein Aufreinigungsverfahren erforderlich. Die Bildung des Fab-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten, gefolgt von einem 5-minütigen Blockierungsschritt. Während dieser Zeit werden fast alle Primärantikörper in der Mischung mit den markierten Fab-Fragmenten gekennzeichnet.
Einfachheit
Die Fab-Antikörper-Komplexe weisen Fluoreszenz oder enzymatische Aktivität auf mit einer ähnlichen Intensität wie direkt markierte Primärantikörper. Der Umfang der Antikörpermarkierung kann so einfach geändert werden, wie die Menge des während der Reaktion zugesetzten Zenon-Markierungsreagenz. Sobald die Markierungskomplexe gebildet sind, können sie sofort verwendet werden, ohne dass eine Antikörperaufreinigung erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Der Zenon Fab-Antikörperkomplex ist stabil und ermöglicht die anschließende oder gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlichen Komplexen. Nach dem Färben kann ein Aldehyd-basierter Fixierschritt verwendet werden, um den Transfer verschiedener Markierungen zwischen unterschiedlichen Primärantikörpern zu verhindern und so das anfängliche Färbemuster zu erhalten.
Kundenspezifisch
Unser individualisierter Antikörper-Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Spezifikation
Labeling Kit | |
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 594 Human-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Human-IgG, 250 µl). Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) lichtgeschützt lagern. |
|
< 1 bis 20 μg | |
Alexa Fluor 594 | |
IgG | |
Alexa Fluor |
50 Reaktionen | |
590/617 | |
Zenon | |
Rot | |
Human |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.