Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO
Mit gebrauchsfertigen Thermo Scientific Pierce Zeba Entsalzungs-Chromatographiesäulen, -platten und -kassetten lässt sich eine Proteinrückgewinnung mit hohem Durchsatz (7 K MWCO) und Probenentsalzung für die Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese, Metabolitenscreening und Assayentwicklung durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ A40002469
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30245403
  • 209.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zeba™ Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 5 Columns
Spin Desalting Columns
Small molecule removal and buffer exchange
Spin Column
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
5 Columns
4 to 10 mL
20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Standard Table-top Centrifuge
Store at 4°C
Buffer Exchange, Protein
7.0 kDa
Single-use
20 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA404644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number
ChargennummerZH404462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberA40002469
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2024 Catalog NumberA40002469
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO > Format: Spin Column, Quantity: 5 Columns