Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO
Mit gebrauchsfertigen Thermo Scientific Pierce Zeba Entsalzungs-Chromatographiesäulen, -platten und -kassetten lässt sich eine Proteinrückgewinnung mit hohem Durchsatz (7 K MWCO) und Probenentsalzung für die Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese, Metabolitenscreening und Assayentwicklung durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 89934
310.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844161
  • 357.00 CHF / 5 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiekartusche zur Entsalzung
Chromatographiekartusche
Proprietäres Harz für Größenausschluss
Zeba™
1 mL
Nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern.
Pufferaustausch, Protein
7,0 kDa
5 Säulen
0,05 bis 0,25 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZC375738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog Number89934
ChargennummerYA363479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2023 Catalog Number89934
ChargennummerXI353850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2022 Catalog Number89934
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2022 Catalog Number89934
ChargennummerXB335556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2022 Catalog Number89934
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO > Zeba™ Chromatographie-Entsalzungskassetten, 7 K MWCO, 5 ml, 1 Säulen