Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-12-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ PV3673
Artikelnummer. 12040186
  • 1194.00 CHF / 800 Reaktionen
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon CDK7, containing Ser-164 and a (S/T)-P-X-(K/R) consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2986792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV3673
Chargennummer2923511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberPV3673
Chargennummer2203076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2021 Catalog NumberPV3673
Chargennummer2380776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2021 Catalog NumberPV3673
Chargennummer2080960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2019 Catalog NumberPV3673
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-12-Peptid > 800 Reaktionen