Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard.
Marke: Thermo Scientific™ 23236
346.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard. It provides increased linearity and half the protein-to-protein variability of other commercial Bradford assay formulations.
Kits are available with or without Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, which are a set of seven pre-diluted BSA standards, packaged in a multichannel pipette-friendly tubestrip. The tubestrip includes a single empty tube that enables users to add their own sample buffer for the purpose of blank subtraction.
Das Pierce Coomassie Plus Assay-Reagenz ist eine einzelne, gebrauchsfertige Lösung für die Messung der Proteinkonzentration. Fügen Sie einfach das Reagenz zu gleichen Anteilen an Proben und Standards hinzu, mischen jene, und messen das Absorptionsvermögen bei 595 nm. Der Assay kostet nur ein paar Cent pro Probe und kann entweder im Reagenzglas oder auf Mikrotiterplatten durchgeführt werden. Das Pierce Coomassie Plus Assay-Reagenz bietet eine erhöhte Linearität der Reaktion und nur halb so viele Schwankungen zwischen einzelnen Proteinen wie andere kommerzielle Formulierungen für Bradford-Assays.Besondere Merkmale:
Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (595 nm)
Anwenderfreundlich – Nur ein Reagenz; die Vorbereitung von Verfahrensreagenzien entfällt
Schnell – fast sofortige Farbentwicklung – hinzufügen, mischen und Ergebnisse ablesen
Breiter Bereich – Erkennt Proteinkonzentrationen im Bereich von 1 bis 1.500 μg/ml
Besser – Eine verbesserte Linearität und Homogenität der Reaktion im Vergleich zu herkömmlichen Bradford-Formulierungen
Flexibel – Anweisungen umfassen Mikrotiterplatten- und Küvettenprotokolle und sind an verschiedene Ziel-Arbeitsbereiche anpassbar
Enthält:
Das Kit enthält Proteinassay-Reagenz und 10 Ampullen Albuminstandard
Spezifikation
BSA: 2 mg/mL | |
Bradford-Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
10 x 1 mL glass ampules |
Ausreichend für: 630 Röhrchen-Assays oder 3160 Mikrotiterplatten-Assays • Pierce Coomassie Plus Assay-Reagenz, 950 ml • Albumin Standard-Ampullen, 2 mg/ml, 10 x 1 ml Coomassie Plus Assay-Reagenz bei 4 °C lagern. Ungeöffnete Albumin Standard-Ampullen bei Raumtemperatur lagern. |
|
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
630 Assays in Röhrchen oder 3160 Assays auf Mikrotiterplatten | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
950 ml |
Sicherheit und Handhabung
- COOMASSIE PLUS PROTEIN ASSAY KIT
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, Methyl alcohol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK396273 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 23236S,23236 |
ZK396273A | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 23236S,23236 |
ZI392800 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 23236S,23236 |
ZH391534 | Analysenzertifikat | 28/08/2024 | 23236S,23236 |
ZF389399 | Analysenzertifikat | 18/07/2024 | 23236S,23236 |
Nur für Forschungszwecke.