Learn More
Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12632916
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12632916
2.5 L, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 12632916
Marke: Thermo Scientific Acros 447240025
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
InChI-Schlüssel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,3-Xylol
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt -34.0°C
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 140.0°C
Menge 2.5 L
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4940 to 1.4980
Prozentgehaltsbereich 0.4% max. Toluene (GC)
Relative Dichte 0.865
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,10278
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride,acetone and ether
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemisch/histologisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number447240010,447240025
ChargennummerA0460582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number447240010,447240025
ChargennummerA0450918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number447240010,447240025
ChargennummerA0415914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number447240010,447240025
ChargennummerA0446153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number447240010,447240025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >