Learn More
Xylol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10784001
Verfügbar ab: 10-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Xylol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10784001 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10784001
Marke: Fisher Chemical X/0200/17
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Xylol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
Summenformel C8H10
MDL-Nummer 77264
Spezifikation
Schmelzpunkt -34°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 136°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 8mbar at 20°C
Viskosität 0.6 mPaS at 20°C
Formelmasse 106.17g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
Chargennummer2539288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
Chargennummer2539287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
Chargennummer2539286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
Chargennummer2539285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aromatic hydrocarbons, C8; Light Oil Redistillate, high boiling, Xylenes (o-, m-, p- isomers), Ethyl
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Xylol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >