Learn More
Xylol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
C8H10, CAS-Nummer-1330-20-7, 2,5 l, 136 °C, farblos, 106,17 g/mol, –34 °C, 77264, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8 mbar bei 20 °C, 0,6 mPaS bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -34 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 136°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 8mbar at 20°C |
Viskosität | 0.6 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 106.17g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2539287 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
2539288 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
2539286 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
2539285 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
2539284 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | X/0250/25,X/0250/17Z,X/0250/15,X/0250/PB17,X/0250/21,X/0250/27,X/0250/17 |
Sicherheit und Handhabung
- Xylene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Xylene
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30