Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
2240.93 CHF - 2520.04 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Los-spezifisches Zertifikat |
---|---|
Kompatible Spitzen | Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 |
Verstellbarer Spitzenabstand | 4,5 bis 33 mm |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit | Luftpolsterung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16627625
![]() |
Eppendorf™
4861000816 |
15 bis 300 μl | 4 | Orange |
2240.93 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16657625
![]() |
Eppendorf™
4861000833 |
50 bis 1200 μl | 4 | Grün |
2240.93 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16637625
![]() |
Eppendorf™
4861000817 |
15 bis 300 μl | 6 | Orange |
2310.20 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16667625
![]() |
Eppendorf™
4861000834 |
50 bis 1200 μl | 6 | Grün |
2310.20 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16687615
![]() |
Eppendorf™
4861000781 |
1 bis 20 μl | 8 | Hellrosa |
2380.48 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16607625
![]() |
Eppendorf™
4861000794 |
5 bis 100 μl | 8 | Hellgelb |
2380.48 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16647625
![]() |
Eppendorf™
4861000818 |
15 bis 300 μl | 8 | Orange |
2380.48 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16677625
![]() |
Eppendorf™
4861000835 |
50 bis 1200 μl | 8 | Grün |
2380.48 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16697615
![]() |
Eppendorf™
4861000782 |
1 bis 20 μl | 12 | Hellrosa |
2520.04 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16617625
![]() |
Eppendorf™
4861000795 |
5 bis 100 μl | 12 | Hellgelb |
2520.04 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführung erhältlich
- Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
- Für Platten (12, 24, 48, 96, und 384 Wells), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarose-Gels
- Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
- Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
- Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
- Um 360 Grad drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
- Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
- Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
- Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat | |
4,5 bis 33 mm | |
Luftpolsterung | |
Elektronische Pipette |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
Autoklavierbar | |
Xplorer™ Plus Move It™ | |
Luftpolsterung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand