Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
Marke: Eppendorf™ 4861000818
2341.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24313" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführung erhältlich
- Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
- Für Platten (12, 24, 48, 96, und 384 Wells), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarose-Gels
- Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
- Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
- Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
- Um 360 Grad drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
- Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
- Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
- Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat | |
Konus-Abstand: 9 mm | |
Autoklavierbar | |
Luftpolsterung | |
Xplorer™ Plus Move It™ | |
15 bis 300 μl |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
4,5 bis 33 mm | |
Orange | |
8 | |
Elektronische Pipette | |
Luftpolsterung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Videos
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Eppendorf Move It Product Information
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Eppendorf Move It Product Information
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Eppendorf Move It Product Information
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Eppendorf Move It Product Information
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand > 8, 15 μl bis 300 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur