Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
GREENER_CHOICE
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
Marke:  Eppendorf™ 4861000781
2341.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24313" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16687615
  • 2380.48 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführungen erhältlich
  • Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
  • Für Platten (12, 24, 48, 96 und 384-Well), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarosegels
  • Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
  • Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
  • Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
  • Um 360° Grad drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
  • Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
  • Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
  • Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat
Konus Abstand: 4,5 mm
Autoklavierbar
Luftpolsterung
Xplorer™ Plus Move It™
1 bis 20 μl
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
4,5 bis 33 mm
Hellrosa
8
Elektronische Pipette
Luftpolsterung
Videos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ Plus Move It™ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand > 8, 1 μl bis 20 μl