Learn More
Eppendorfâ„¢ Xplorerâ„¢ Plus Move Itâ„¢ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
GREENER_CHOICE
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
Marke:  Eppendorfâ„¢ 4861000817
2275.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24313" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16637625
  • 2310.20 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführung erhältlich
  • Auswahl zwischen mechanischen (Researchâ„¢ plus) oder elektronischen (Xplorerâ„¢ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
  • Für Platten (12, 24, 48, 96, und 384 Wells), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarose-Gels
  • Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
  • Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
  • Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
  • Um 360 Grad drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
  • Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
  • Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
  • Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Researchâ„¢ plus vollständig und Xplorerâ„¢ plus nur unteres Teil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat
Konus-Abstand: 9 mm
Autoklavierbar
Luftpolsterung
Xplorerâ„¢ Plus Move Itâ„¢
15 bis 300 Î¼l
Universalspitzen, epT.I.P.S.â„¢, epT.I.P.S.â„¢ 384
4,5 bis 33 mm
Orange
6
Elektronische Pipette
Luftpolsterung
Videos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Product Information
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      Eppendorfâ„¢ Xplorerâ„¢ Plus Move Itâ„¢ Mehrkanal-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand > 6, 15 Î¼l bis 300 Î¼l