Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marke: Eppendorf™ 4861000720
932.99 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
- Multifunktionswippe funktioniert nach dem Prinzip
- Wahlrad zur schnellen und einfachen Auswahl der Pipettiermodi
- Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position
- Gefederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1.000 µL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren
- Leistungsstarker Akku für bis zu acht Stunden Arbeit ohne Aufladen
- Separater Stromanschluss: Keine Arbeitsunterbrechung zum Aufladen
- Justierung auf äußere Umstände (z. B. geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte)
- Pipettenunterteil kann zur Gewährleistung der Dekontamination autoklaviert werden
- Neun verschiedene Sprachen: Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch
- nur Xplorer plus: individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, An-/Aus-Schalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige von Wartungsintervallen
Spezifikation
Lithium-Ion | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Xplorer Plus | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
Ja |
Nein | |
Gelb | |
1 | |
Ja | |
10 bis 200 μl | |
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13