Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Erweiterungsset V4 für behandelbare Genome Mensch
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format.
Marke:  Invitrogen™ 4397924
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10094924
  • 45620.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Pharma und Biopharma, RNAi, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
4,149 Einzigartige siRNAs (0.25nmol) für Transkripte aus jedem der 1,383 menschlichen Gene, insgesamt (12) 384-Well-Platten: (9) Platten mit jeweils 352 siRNAs, (3 ) Platten mit jeweils 327 siRNAs
Standard
-4 °C
384-Well-Platte
siRNA
Raumtemperatur
Silencer™ Select Human Druggable Genome siRNA Extension Set V4, 1 Set, Pulver, Menschengattung, 384-Well-Platten-Format, Multiple Targets Druggable Target, –20 °C Lagertemperatur, Verwendung in Pharma und Biopharma, RNAi, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Pulver
Silencer™ Select erweitertes siRNA-Set V4 für das wirkstoffrelevante humane Genom
1 Set
-20 °C
Human
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™
Mehrere Targets
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Erweiterungsset V4 für behandelbare Genome Mensch > 384-well Plate