Learn More
Hoefer™ Sturdier™ Luftgekühlte vertikale Elektrophoresesysteme der Serie SE 400
Kostengünstige Einheiten, ideal für Anwendungen, bei denen die Temperaturregelung nicht von entscheidender Bedeutung ist
Marke:  Hoefer™ SE400-15-1.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10586935
  • 1255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Elektroden, untere Pufferkammer und Gießstativ auf höhenverstellbarer Basiseinheit mit Hochspannungskabeln, Glasplatten, Klemmensatz, Nocken, geschlitzter Dichtung für UBC, Wasserwaage, laminierter Dichtung für Gießstativ, zum Abstandshalter passende Ausrichtungsvorlage, Trenn-Tool mit Keilplatte, Geldichtung
Requires : Kamm und Distanzstücke müssen für das Modell SE 410 Basic separat bestellt werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Einheiten bearbeiten ein oder mit optionaler Trennplatte zwei Gele
  • Der integrierte Gießstand versiegelt Sandwiches ohne Klebeband
  • Robuste, spritzgegossene Konstruktion für einfache Montage und Haltbarkeit in Laboren mit hohem Arbeitsvolumen
  • Platten, Klammern, Distanzstücke und Kämme sind mit den Einheiten der SE 600-Serie austauschbar
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-Kennzeichnung.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Sturdier™ Luftgekühlte vertikale Elektrophoresesysteme der Serie SE 400 > SE 400, Gel-Größe: 18 x 16 cm