Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ Giardia-Test
Weisen Sie das Giardia-spezifische Antigen in frischen, gefrorenen oder konservierten humanen Stuhlproben in kurzer Zeit nach.
Marke:  Thermo Scientific™ R2450020
695.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13285619
  • 718.00 CHF / 20 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Giardia
Giardien-Testkit
20 Tests/Kit
Xpect Giardia-Test
Fäkal
Testgeräte, Konjugat (2,5 ml), Proben-Verdünnungspuffer (2,5 ml), Kurzanleitung, Einwegvollpipetten und Verdünnungsröhrchen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer215467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberR2450020
Chargennummer813805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberR2450020
Chargennummer979029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR2450020
Chargennummer954941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR2450020
Chargennummer927158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR2450020
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Xpect™ Giardia-Test > 20 Tests/Kit