Learn More
Socorex™ Calibrex, Flasche
Diese universellen Flaschenaufsatzdispensern sind aus chemisch inerten Kontaktkomponenten für eine breite chemische Beständigkeit hergestellt und für die meisten Laborreagenzien geeignet. Socorex™ Caliberx™ Universal-Flaschenaufsatzdispenser 520 sind einfach zu verwenden und zu warten.
Marke:  Socorex™ 520.005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10656351
  • 354.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einstellbarer Mengendispenser.
  • Chemikalienbeständig.
  • Sanfte, mühelose Aktivierung.
  • Das Basisgewinde passt in einen 32 mm-Flaschenhals.
    • Im Lieferumfang sind3 Adapter (PP-Material) für Flaschenhals-Durchmesser von 28, 40 und 45 mm enthalten.
  • Kennzeichnung durch Farbcodierung.
  • Chemische Kompatibilität mit QR-Codes
  • Schnelle, zuverlässige und anwenderfreundliche Volumeneinstellung:
    • Schnelle und präzise Einhandeinstellung.
    • Ein effizienter Klick-Stopp-Mechanismus verhindert unerwünschte Änderungen.
    • Das große Display ist leicht abzulesen; das Fenster passt sich an die gewünschte Seite des Gerätegehäuses an.
    • Jeder Schritt auf der zylindrischen Nocke ist vorkalibriert und entspricht einer Teilung auf der Volumengraduierung.
  • Das Gerät lässt sich um 360° drehen und somit oben auf der Flasche angemessen positionieren.
  • Der Lufteinlass kann vergrößert werden, um Platz für einen Luer-Membranfilter zu erhalten, wenn eine bestehende Luftverschmutzung ein Problem darstellt.
  • Werkseitig kalibriert und im Labor problemlos neu kalibriert.
  • Demontage/Wiedermontage ohne Hilfsmittel.
  • Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
Spezifikation
Spezifikation
<±2.0 % -<±0.6 %
Autoklavierbar
0,1 mL
Calibrex, Flasche
1 bis 5 ml
<0.5 % -<0.1 %
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Socorex™ Calibrex, Flasche > Volumen: 1 bis 5 ml