Learn More
WLD Tec™ QUADRUPOD 155 X 155 MM
Marke:  WLD Tec™ 6.000.930
Artikelnummer. 11754169
  • 62.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Quadrupod
155 mm
210 mm
155 mm
Name des Produkts
WLD Tec™ QUADRUPOD 155 X 155 MM > Höhe: 210mm