Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Giardia-spezifische Antigene in menschlichen Stuhlproben schnell nach.
Marke: Thermo Scientific™ R2458096
1154.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das ProSpect Giardia Mikrotiterplatten-Assay verwendet monoklonale Antikörper für den qualitativen Nachweis von Giardia-specifischem Antigen (GSA65) in wässrigen Extrakten von Stuhlproben.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten, qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Giardia. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmbaren Bereich und flexible Optionen für den Probentransport.- Hervorragende klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- Negative Ergebnisse sind farblos
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Giardia- und Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten Stuhlproben | |
Giardien-Antigentests | |
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung |
ProSpecT™ Giardia Mikrotiterplatten-Assay | |
Fäkal | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay | |
96 Tests/Kit |