Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
1780.00 CHF - 31960.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17264466
|
Corning™
6928 |
Steuermodul | 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton |
25145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17274466
|
Corning™
6929 |
Dockingstation | 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton |
6730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17294466
|
Corning™
6931 |
Einwegkassetten | 1 Stück/Packung, 2 Stück/Karton | N/A | ||||||
17204476
|
Corning™
6932 |
Einwegkassetten | 1 Stück/Packung, 12 Stück/Karton | N/A | ||||||
17214476
|
Corning™
6933 |
Einwegkassetten | 1 Stück/Packung, 36 Stück/Karton | N/A | ||||||
Beschreibung
- Process protocols can be customized to ensure consistently high cell recovery
- Highly sensitive infrared sensors detect the interface between cells and media and direct the washed cells into a dedicated harvest chamber.
- Harvest chamber can be pre-filled with a media of choice
for re-suspension of harvested cells - Enables transfer of process data from the X-WASH Control Module to the database to support GMP processing, monitoring and reporting of information.
- Consistent high recovery (>90%) and viability (>80%) of cells
- Sterile, single-use, functionally closed system
- Process volume: 40 to 240 mL
- Average Process Time: 10 to 15 minutes/wash cycle
- Programmable harvest volumes (3 to 40 mL)
- Centrifugation-based cell washing system
- Customized protocols
- Traceability: Electronic transfer of process data
- Bar code compatible
- US class I medical device
Spezifikation
X-WASH-System |