Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
Marke:  Corning™ 6932
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17204476
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Prozessprotokolle können angepasst werden, um eine konsistent hohe Zellrückgewinnung zu gewährleisten
  • Hochempfindliche Infrarotsensoren erkennen die Schnittstelle zwischen Zellen und Medien und leiten die gewaschenen Zellen in eine spezielle Erntekammer.
  • Die Erntekammer kann mit einem beliebigen Medium
    resuspendiert werden
  • Ermöglicht die Übertragung von Prozessdaten vom X-WASH-Steuermodul in die Datenbank zur Unterstützung der GMP-Verarbeitung, Überwachung und Berichterstellung von Informationen.
  • Konsistente hohe Rückgewinnung (> 90 %) und Lebensfähigkeit (> 80 %) von Zellen
  • Steriles, einfach zu verwendendes, funktionell geschlossenes System
  • Prozessvolumen: 40 bis 240 ml
  • Durchschnittliche Prozesszeit: 10 bis 15 Minuten/Waschgang
  • Programmierbare Erntevolumina (3 bis 40 ml)
  • Zentrifugationsbasiertes Zellwaschsystem
  • Kundenspezifische Protokolle
  • Rückverfolgbarkeit: Elektronische Übertragung von Prozessdaten
  • Barcode-kompatibel
  • Medizinprodukt der US-Klasse I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
40 bis 240 ml
1 Stück/Packung, 12 Stück/Karton
7°bis 50 °C
X-WASH-System
5 x 3,9 Zoll (H x B)
Einwegkassetten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X‐WASH™ System > Einwegkassetten; Menge: 12 Kassetten