Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
Marke:  Corning™ 6929
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17274466
  • 6730.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Prozessprotokolle können angepasst werden, um eine konsistent hohe Zellrückgewinnung zu gewährleisten
  • Hochempfindliche Infrarotsensoren erkennen die Schnittstelle zwischen Zellen und Medien und leiten die gewaschenen Zellen in eine spezielle Erntekammer.
  • Die Erntekammer kann mit einem beliebigen Medium
    resuspendiert werden
  • Ermöglicht die Übertragung von Prozessdaten vom X-WASH-Steuermodul in die Datenbank zur Unterstützung der GMP-Verarbeitung, Überwachung und Berichterstellung von Informationen.
  • Konsistente hohe Rückgewinnung (> 90 %) und Lebensfähigkeit (> 80 %) von Zellen
  • Steriles, einfach zu verwendendes, funktionell geschlossenes System
  • Prozessvolumen: 40 bis 240 ml
  • Durchschnittliche Prozesszeit: 10 bis 15 Minuten/Waschgang
  • Programmierbare Erntevolumina (3 bis 40 ml)
  • Zentrifugationsbasiertes Zellwaschsystem
  • Kundenspezifische Protokolle
  • Rückverfolgbarkeit: Elektronische Übertragung von Prozessdaten
  • Barcode-kompatibel
  • Medizinprodukt der US-Klasse I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
X-WASH-System
1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton
Dockingstation
Name des Produkts
Corning™ X‐WASH™ System > Dockingstation